Learn More
RL Enterprises™ Point Quadrat
Code produit 13119300 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 kg
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
13119300 1 kg 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 13119300
Expédition estimée: 22-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Idéal pour l’échantillonnage d’une végétation dense et courte, telle que les pâturages ou les terrains de jeu.
  • Comprend 10 pointeurs métalliques réglables (350 mm) montés dans un tube en plastique solide (600 mm)
  • Espacés à intervalles de 500 mm
Spécification
Type de produit Point Quadrat
Matériau Métal
Longueur (métrique) 350 mm
À utiliser avec (application) Échantillonnage et collecte de végétation dense et courte
Comprend Tubulures en plastique, 600 mm
Quantité 1 kg