Learn More
Gilac™ Porte-sac pour cannes à pêche sans couvercle, 120 L
Description
- À utiliser, en option, avec un couvercle disponible dans l'une des 5 couleurs proposées.
- Porte-sac à cannes équipé de 2 roues pour faciliter son déplacement.
- Deux roues supplémentaires sont disponibles en option.
- Sac très facile à retirer et à remettre en place.
- Porte-sac à cannes livré à assembler.
Spécification
Spécification
| Autoclavable | Non autoclavable |
| Couleur | Blanc |
| Jetable | Réutilisable |
| À utiliser avec (application) | Medio ambiente con recogida de residuos necesaria |
| À utiliser avec (équipement) | Tapa portabolsas + bolsa de basura estándar de 120 L |
| Comprend | Porte-sacs |
| Matériau | HDPE |
| Largeur (impériale) | 19,7 in |
| Type de produit | Porte-sacs |
| Largeur (métrique) | 500 mm |