Learn More
Fisherbrand™ Boîtes en polycarbonate Arctic Squares™
Code produit 11978004 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Assorties (bleu, vert, violet, rouge)
Bleu
Rouge
Violet
Capacité:
100 (flacons de 1,5 à 2 ml)
25 (flacons de 1,5 à 2 ml)
81 (Flacons de 1,5 à 3 ml)
81 flacons de 3.0 à 5.0 ml
Dimensions (L x l x H):
76 x 76 x 53 mm
133 x 133 x 53 mm
133 x 133 x 96 mm
Comprend:
Couvercle
Couvercle à charnière
Pincettes, couvercle à charnière
Conditionnement:
4 pièces
5 pièces
8 pièces
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Capacité Dimensions (L x l x H) Comprend Conditionnement
11978004 Bleu 100 (flacons de 1,5 à 2 ml) 133 x 133 x 53 mm Pincettes, couvercle à charnière 4 pièces
11938084 Rouge 25 (flacons de 1,5 à 2 ml) 76 x 76 x 53 mm Couvercle 8 pièces
11998004 Assorties (bleu, vert, violet, rouge) 81 (Flacons de 1,5 à 3 ml) 133 x 133 x 53 mm Pincettes, couvercle à charnière 4 pièces
11394055 Violet 81 flacons de 3.0 à 5.0 ml 133 x 133 x 96 mm Couvercle à charnière 5 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Fonctionne mieux avec des flacons cryogéniques à filetage interne.
Code produit 11978004
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Fonctionne mieux avec des flacons cryogéniques à filetage interne.
Stockez en toute sécurité les flacons dans des congélateurs mécaniques et de l’azote liquide. Arctique Squares™ Les boîtes en polycarbonate sont conçues pour faciliter l'orientation, l'identification et l'accès aux flacons. Les boîtes sont pourvues d’orifices d’aération et d’évacuation, empilables et autoclavables. Avec forceps et couvercle à charnière pour un accès aisé.
  • Conserver les flacons en toute sécurité °entre -196 °C et +121 °C dans des congélateurs mécaniques ainsi que dans de l'azote liquide.
  • Disponible en différentes couleurs et tailles, y compris deux options de hauteur pour la boîte de 81 flacons.
  • Toutes les boîtes sont munies de trous d'aération et de drainage, et sont empilables et autoclavables.
  • Conçu avec des caractéristiques uniques pour faciliter l'orientation, l'identification et l'accès aux flacons.
    • Les couvercles à charnière avec butée intégrée permettent un accès facile, d'une seule main, aux échantillons dans les boîtes de 81 et 100 puits.
    • La base inclinée vers l'avant et l'indexation à contraste élevé sur le couvercle transparent assurent une orientation visuelle rapide.
    • Les pinces à embout magnétique sur les boîtes standard à 81 et 100 puits aident à saisir les flacons et à retirer les boîtes des rayonnages du congélateur.
Spécification
Type de bouchon Couvercle à charnière
Couleur Bleu
Matériau Polycarbonate
Forme Carré
Type Boîte cryogénique
À utiliser avec (application) Stockage cryogénique des liquides
Capacité 100 (flacons de 1,5 à 2 ml)
Comprend Pincettes, couvercle à charnière
Température max. (métrique) 121°C
Température min. (métrique) -196°C
Quantité 4/Paquets
Matrice de tubes 10 x 10
Dimensions (L x l x H) 133 x 133 x 53 mm
Longueur (impériale) 5,2 in
Longueur (métrique) 133 mm
Largeur (impériale) 5,2 in
Largeur (métrique) 133 mm
Hauteur (impériale) 2,1 in
Hauteur (métrique) 53 mm
Diamètre (impériale) du puits 0,5 in
Diamètre (métrique) du puits 12,5 mm
Poids (métrique) 0,012 kg