Description
- Comprend un couvercle en polycarbonate, une base en polypropylène et un plateau pour dessiccant.
- Bouchon d’aération avec clapet anti-retour dans le couvercle.
- Le joint torique en caoutchouc polychlorobutadiène (CK), compressé à vide, assure l’étanchéité entre le couvercle et la base.
- Légers et faciles à manipuler.
Specifications
Specifications
| Matériau | Couvercle en polycarbonate, base en polypropylène et plateau pour dessiccant |
| Type de produit | Dessiccateur |
| Comprend | Joint torique en caoutchouc polychlorobutadiène (CK) |
| Hauteur (métrique) | 300 mm |
| Diamètre (métrique) externe | 285 mm |