Description
- Fabriqués en polycarbonate.
- Les languettes permettent d'ouvrir et de fermer d'une seule main les flacons dotés d'une fente.
- Numéros d'index en relief.
- Le coin supérieur gauche est carré pour faciliter l'orientation.
- Les poignées nervurées facilitent la manipulation avec des gants.
- Résiste à la congélation cryogénique et à l'autoclavage.
- Dimensions : 105 x 20 x 23 mm.
Spécification
Spécification
| Couleur | Bleu |
| Hauteur (métrique) | 20 mm |
| Hauteur (impériale) | 0,8 in |
| Longueur (métrique) | 105 mm |
| Longueur (impériale) | 4,1 in |
| Largeur (métrique) | 23 mm |
| Largeur (impériale) | 0,9 in |
| Dimensions (L x l x H) | 105 x 23 x 20 mm |
| À utiliser avec (application) | Congélation cryogénique et autoclavage |
| À utiliser avec (équipement) | Tubes de 2 à 5 mL |
| Afficher plus |