Learn More
Fisherbrand™ Étiquettes cryogéniques en polyoléfine, rouleau
Code produit 12388797
Change view
Click to view available options
Dimensions (LxW):
32,5 x 12,5 mm
38 x 19 mm
Conditionnement:
1000 pièces
1700 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions (LxW) unitSize
12388797 38 x 19 mm 1000 pièces
12632580 32,5 x 12,5 mm 1700 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 12388797 Fournisseur Fisherbrand™ Code fournisseur CRY2000
Edge
Conçues pour adhérer sans se casser dans des conditions de congélation cryogénique. Les étiquettes en polyoléfine cryogénique peuvent résister à des températures extrêmes, à l'ébullition, à l'autoclavage, aux agents caustiques et à la centrifugation sans se décoller, se fissurer ou se dégrader. Disponibles en rouleaux ou en feuilles d’imprimante, en deux dimensions différentes.
Pour un étiquetage sécurisé et sans compromission des cryotubes et des microtubes.
  • Étiquettes jetables fabriquées avec un matériau polyolefin flexible et chimiquement inerte.
  • L’adhésif magnétique acolle sur la plupart des plastiques (tubes en PP vierge à 100 %), le verre et les métaux.
  • La combinaison unique d’une étiquette ou d’un adhésif s’étend et se contracte avec des fluctuations de température.
  • Étiquettes prédécoupées et détachables sur des feuilles d’imprimerie pratiques.
  • 33 étiquettes de 13 mm, optimales pour les flacons cryogéniques et les tubes standard de 1,5 ml ou 2,0 ml.
Résout aux environnements et aux procédures de laboratoire difficiles.
  • Résistant à la température de -196 °C à +150 °C.
  • Conditions de conservation dans un congélateur cryogénique.
  • Phase liquide et phase phase liquide2 .
  • sujet à 100 ;°C.
  • Autoclavage et fours modérés à 150 °C.
  • Résistance à la plupart des solvants et agents caustiques
  • Centrifugation
Spécification
Autoclavable Autoclavable
Type d’adhésif Acrylique
Couleur Blanc
Finition Mat
Format Rouleau
Matériau Polyoléfine
Print Technology Aucun
Type de produit Étiquette
Stérilité Non stérile
À utiliser avec (application) Marquage des articles utilisés en conjonction avec le stockage cryogénique, l’utilisation de LN2, la centrifugation, l’autoclavage, les bains-marie et l’ébullition
Quantité 1000/Bte
Plage de températures (métrique) -196°C à +150°C
Dimensions (LxW) 38 x 19 mm
Longueur (impériale) 3.3 cm
Largeur (impériale) 0,5 in
Largeur (métrique) 1.3 cm