Learn More
Fisherbrand™ Étiquettes cryogéniques en polyoléfine, rouleau
Code produit 12632580
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (L x l):
32,5 x 12,5 mm
38 x 19 mm
Conditionnement:
1000 pièces
1700 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions (L x l) unitSize
12632580 32,5 x 12,5 mm 1700 pièces
12388797 38 x 19 mm 1000 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 12632580 Fournisseur Fisherbrand™ Code fournisseur LCRY1700
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Edge
Conçues pour adhérer sans se casser dans des conditions de congélation cryogénique. Les étiquettes en polyoléfine cryogénique peuvent résister à des températures extrêmes, à l'ébullition, à l'autoclavage, aux agents caustiques et à la centrifugation sans se décoller, se fissurer ou se dégrader. Disponibles en rouleaux ou en feuilles d’imprimante, en deux dimensions différentes.
Pour un étiquetage sûr et sans compromis des cryovials et des microtubes.
  • Étiquettes jetables fabriquées en polyoléfine flexible et chimiquement inerte.
  • L'adhésif acrylique adhère à la plupart des plastiques (tubes en PP 100% vierge recommandés), au verre et aux métaux.
  • L'association unique étiquette/adhésif se dilate et se contracte en fonction des variations de température.
  • Étiquettes prédécoupées et détachables sur feuilles d'imprimante pratiques et anti-bourrage.
  • Étiquettes de 33 x 13 mm idéales pour les cryovials et les tubes standard de 1,5 mL ou 2,0 mL.
Résiste aux environnements et procédures de laboratoire exigeants.
  • Résistant aux températures de -196 °C à +150 °C.
  • Conditions de stockage en congélateur cryogénique.
  • Phase liquide et vapeur LN 2 .
  • Bains-marie à 100 °C.
  • Autoclavage et fours à température modérée jusqu'à 150 °C.
  • Résistance à la plupart des solvants et agents caustiques
  • Centrifugation
Spécification
Autoclavable Autoclavable
Type d’adhésif Acrylique
Couleur Blanc
Finition Mat
Format Rouler
Matériau Polyoléfine
Print Technology Aucun
Type de produit Étiquette
Stérilité Non stérile
À utiliser avec (application) Marquage des articles utilisés en conjonction avec le stockage cryogénique, l’utilisation de LN2, la centrifugation, l’autoclavage, les bains-marie et l’ébullition
À utiliser avec (équipement) Cryovials et des microtubes standard de 15 mL ou 20 mL
Quantité 1700/paquet
Plage de températures (métrique) -196°C à +150°C
Dimensions (L x l) 32,5 x 12,5 mm
Longueur (impériale) 3.3 cm
Largeur (impériale) 0,5 in
Largeur (métrique) 1.3 cm