Learn More
Fisherbrand™ Lingettes pour salle blanche à bord soudé en polyester
Tous les produits Fisherbrand Traceable ProduitsDescription
Les lingettes pour salles blanches à bords scellés en polyester sont des lingettes ultra-propres idéales pour les salles blanches critiques (ISO Classe 3-4 et plus). Ils sont fabriqués en polyester double tricot 100% avec des bords découpés au laser et thermosoudés. Ces lingettes en polyester sont conditionnées dans un emballage double, en salle blanche et fabriquées dans un environnement de salle blanche. Les lingettes sont fabriquées et traitées pour répondre aux exigences des environnements les plus critiques. Fabriquées à partir de substrats de la plus haute qualité et au peluchage le plus faible - Exemptes d’agents de liaison, d’adhésifs ou d’additifs chimiques.
Compatibilité avec les salles blanches
- ISO Salles blanches de classe 3 à 8 (classe 1 à 100 000)
Caractéristiques
- Fabriquées 100 % en polyester à filaments continus démaillable offrant un produit robuste, absorbant et résistant à l’abrasion
- Le procédé de production garantit une génération de particules et des substances extractibles chimiques extrêmement faibles
- Compatible avec pratiquement tout solvant ou toute solution pour le nettoyage et l’essuyage
- Conditionnement en salle blanche à double emballage et sous vide
- Assure la traçabilité d’un lot à l’autre
Spécification
Spécification
| Type de produit | Lingette pour salle blanche |
| Longueur (impériale) | 12 in |
| Longueur (métrique) | 30,48 cm |
| Largeur (impériale) | 12 in |
| Largeur (métrique) | 30,48 cm |
| Matériau | Polyester |
| Absorbance | 310 ml/m2 |
| Autoclavable | Non autoclavable |
| Poids de base | 140 gsm |
| Certifications/Conformité | Salles blanches ISO Classe 3-8, Classe 1-10, Répond aux exigences d'essuyage USP 797 et USP 800 |
| Afficher plus |