Learn More
Fisherbrand™ Lingettes pour salle blanche à bord soudé en polyester
Code produit 16318317 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique):
22,86 cm
30,48 cm
Conditionnement:
150 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) Conditionnement
16318317 22,86 cm 150 pièces
16308317 30,48 cm 150 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 16318317
Faites le plein en profitant de remises allant jusqu’à 60 %
Utilisez le code promo 28009
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Les lingettes pour salle blanche en polyester à bord soudé sont absorbantes et extrêmement propres et conçues pour les environnements ultra-critiques. Elles contiennent des bords thermoscellés découpés au laser et sont fabriquées 100 % en polyester indéma
Les lingettes pour salles blanches à bords scellés en polyester sont des lingettes ultra-propres idéales pour les salles blanches critiques (ISO Classe 3-4 et plus). Ils sont fabriqués en polyester double tricot 100% avec des bords découpés au laser et thermosoudés. Ces lingettes en polyester sont conditionnées dans un emballage double, en salle blanche et fabriquées dans un environnement de salle blanche. Les lingettes sont fabriquées et traitées pour répondre aux exigences des environnements les plus critiques. Fabriquées à partir de substrats de la plus haute qualité et au peluchage le plus faible - Exemptes d’agents de liaison, d’adhésifs ou d’additifs chimiques.
Compatibilité avec les salles blanches
  • ISO Salles blanches de classe 3 à 8 (classe 1 à 100 000)
Caractéristiques
  • Fabriquées 100 % en polyester à filaments continus démaillable offrant un produit robuste, absorbant et résistant à l’abrasion
  • Le procédé de production garantit une génération de particules et des substances extractibles chimiques extrêmement faibles
  • Compatible avec pratiquement tout solvant ou toute solution pour le nettoyage et l’essuyage
  • Conditionnement en salle blanche à double emballage et sous vide
  • Assure la traçabilité d’un lot à l’autre
Spécification
Type de produit Lingette pour salle blanche
Longueur (impériale) 9 in
Longueur (métrique) 22,86 cm
Largeur (impériale) 9 in
Largeur (métrique) 22,86 cm
Matériau Polyester
Absorbance 310 ml/m2
Autoclavable Non autoclavable
Poids de base 140 gsm
Certifications/Conformité Salles blanches ISO Classe 3-8, Classe 1-10, Répond aux exigences d'essuyage USP 797 et USP 800
Couleur Blanc
À utiliser avec (application) Laboratoire et salle blanche
Quantité d’emballage 150 lingettes/Sachet, 10 Sachets/Carton