Learn More
Fisherbrand™ Étiquettes pour tubes Tough Spots™
Description
Supérieur aux rubans et étiquettes classiques pour une utilisation dans les laboratoires de recherche et cliniques.
- Fabriqué en polyoléfine mince et chimiquement inerte avec un adhésif acrylique résistant.
- Adhère à la plupart des microtubes en plastique, en verre et en métal, ainsi qu'à d'autres objets.
- Les étiquettes ne se décolleront pas et ne migreront pas, elles pourront donc glisser facilement dans les rotors de la centrifugeuse sans se bloquer ni s'accrocher.
- Large gamme de couleurs pour faciliter l'identification des échantillons ou des chercheurs.
- Étiquettes rondes, prédécoupées et pelables pour bouchons de tubes, en rouleaux distributeurs pratiques.
- Dimensionné pour les tubes à microcentrifugeuse.
- Les Tough Spots de 9,5 mm de diamètre sont idéaux pour les microtubes de 0,5 mL.
- Les Tough Spots de 13 mm de diamètre sont idéaux pour les tubes de 1,5 / 2,0 mL.
Résiste aux environnements extrêmes, permettant ainsi une identification claire des tubes.
- Chaleur : autoclavage à la vapeur, eau bouillante
- Froid : températures de congélation jusqu'à -80 °C
- Solvants organiques et agents caustiques
- Centrifugation
Spécification
Spécification
| Autoclavable | Autoclavable |
| Type d’adhésif | Acrylique |
| Couleur | Blanc |
| Affichage | Blanc |
| Finition | Mat |
| Format | Rouler |
| Matériau | Polyoléfine |
| Côtés imprimables | Avant |
| Type de produit | Étiquette |
| Stérilité | Non stérile |
| Afficher plus |