Learn More
Fisherbrand™ Étiquettes pour tubes Tough Spots™
Code produit 12378817
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Blanc
Bleu
Jaune
Rouge
Vert
Diamètre (métrique):
9,5 mm
1,27 cm
Conditionnement:
1000 pièces
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Diamètre (métrique) Conditionnement
12378817 Jaune 9,5 mm 1000 pièces
12398817 Bleu 9,5 mm 1000 pièces
12388817 Vert 9,5 mm 1000 pièces
12358817 Blanc 9,5 mm 1000 pièces
12368817 Rouge 9,5 mm 1000 pièces
12308827 Blanc 1,27 cm 1000 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 12378817 Fournisseur Fisherbrand™ Code fournisseur HEATSPOTSY
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Faites en sorte que les étiquettes des microtubes restent en place tout au long des procédures de laboratoire. Difficile Spots™ Les étiquettes pour tubes ne se décollent pas et ne migrent pas, même exposées à des températures extrêmes, à des agents caustiques ou à la centrifugation. Ces étiquettes rondes prédécoupées sont proposées en deux formats et différentes couleurs. 1 000 étiquettes par rouleau.
Supérieur aux rubans et étiquettes classiques pour une utilisation dans les laboratoires de recherche et cliniques.
  • Fabriqué en polyoléfine mince et chimiquement inerte avec un adhésif acrylique résistant.
  • Adhère à la plupart des microtubes en plastique, en verre et en métal, ainsi qu'à d'autres objets.
  • Les étiquettes ne se décolleront pas et ne migreront pas, elles pourront donc glisser facilement dans les rotors de la centrifugeuse sans se bloquer ni s'accrocher.
  • Large gamme de couleurs pour faciliter l'identification des échantillons ou des chercheurs.
  • Étiquettes rondes, prédécoupées et pelables pour bouchons de tubes, en rouleaux distributeurs pratiques.
  • Dimensionné pour les tubes à microcentrifugeuse.
    • Les Tough Spots de 9,5 mm de diamètre sont idéaux pour les microtubes de 0,5 mL.
    • Les Tough Spots de 13 mm de diamètre sont idéaux pour les tubes de 1,5 / 2,0 mL.
Résiste aux environnements extrêmes, permettant ainsi une identification claire des tubes.
  • Chaleur : autoclavage à la vapeur, eau bouillante
  • Froid : températures de congélation jusqu'à -80 °C
  • Solvants organiques et agents caustiques
  • Centrifugation
Spécification
Autoclavable Autoclavable
Type d’adhésif Acrylique
Couleur Jaune
Affichage Blanc
Finition Mat
Format Rouler
Matériau Polyoléfine
Côtés imprimables Imprimable face unique
Print Technology Aucun
Type de produit Étiquette
Stérilité Non stérile
Afficher le texte Vierge
À utiliser avec (application) Microtubes à centrifuger et autres récipients utilisés dans la recherche et les laboratoires cliniques
À utiliser avec (équipement) Tubes de 0,5 ml
Étiquettes par rangée 2
Quantité 1000/Bte
Forme Rond
Plage de températures (métrique) -196°C à +80°C
Dimensions (L x l) 1 x 1 cm
Longueur (impériale) 0,4 in
Largeur (impériale) 0,4 in
Largeur (métrique) 1 cm
Diamètre (impériale) 0,4 in
Diamètre (métrique) 9,5 mm