Learn More
Fisherbrand™ Étiquettes pour tubes Tough Spots™
Description
au-delà des rubans adhésifs et des étiquettes conventionnelles pour une utilisation dans les laboratoires de recherche et cliniques.
- En polyolefin fin et chimiquement inerte, avec un adhésif cellulaire résistant.
- Adhérent à la plupart des microtubes en plastique, en verre et en métal, ainsi qu’à d’autres articles.
- Les étiquettes ne se décollent pas ou ne migrent pas, ce qui permet de glisser facilement dans les rotors de centrifugeuse sans se lier ni se bloquer.
- Un large choix de tissus pour faciliter l’identification des échantillons ou des chercheurs.
- Étiquettes rondes, prédécoupées et détachables pour les bouchons de tube dans des roulements de distribution pratiques.
- mesure pour les tubes de microcentrifugeuse.
- Les bouchons résistants à l’effort de 9,5 mm de diamètre sont idéaux pour les microtubes de 0,5 ml.
- Les patchs durcis de 13 mm de diamètre sont idéaux pour les tubes de 1,5/2,0 ml.
Résout aux environnements extrêmes afin que les tubes restent clairement identifiés.
- Chaleur : autoclavage à la vapeur, eau bouillante
- Fragment : température du congélateur à -80 °C
- Solvants organiques et agents caustiques
- Centrifugation
Spécification
Spécification
| Autoclavable | Autoclavable |
| Type d’adhésif | Acrylique |
| Couleur | Vert |
| Affichage | Blanc |
| Finition | Mat |
| Format | Rouleau |
| Matériau | Polyoléfine |
| Printable Sides | Impression unilatérale |
| Print Technology | Aucun |
| Type de produit | Étiquette |
| Afficher plus |