Learn More
Cytiva Boucles d’échantillonnage en PEEK
Code produit 11370032 Tous les produits Cytiva Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
100 μl
500 μl
1 ml
2 ml
5 ml
Diamètre (métrique) interne:
0,5 mm
0,75 mm
1 mm
Conditionnement:
1 pièce
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Diamètre (métrique) interne Conditionnement
11370032 1 ml 0,75 mm 1 pièce
11360032 100 μl 0,5 mm -
11390032 2 ml 0,75 mm 1 pièce
10852041 5 ml 1 mm 1 pièce
11306971 500 μl 0,75 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 11370032 Fournisseur Cytiva Code fournisseur 18111401
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Résiste aux solvants organiques et aux solutions salines tamponnées couramment utilisés en chromatographie des biomolécules. Les boucles d’échantillonnage PEEK Cytiva Life Sciences™ constituent un accessoire important des applications de chromatogr
  • Les pièces en contact avec les liquides sont résistantes aux solvants organiques
  • Les parties mouillées résistent aux solutions tampons salines.
  • À l'exception de l'acétate d'éthyle pur, de l'hexane pur et du tétrahydrofurane pur.
  • Polyétheréthercétone (PEEK )
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type Boucle d’échantillonnage
Matériau PEEK
Taille de connexion (métrique) 1,58 mm
Diamètre (métrique) interne 0,75 mm
Volume (métrique) 1 ml