Learn More
Fisherbrand™ Membranes en PES
Code produit 11755305 Tous les produits Fisherbrand Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Porosité:
0,2 μm
0,45 μm
Diamètre (métrique):
25 mm
25 mm
47 mm
Conditionnement:
100 pièces
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Porosité Diamètre (métrique) unitSize
11755305 0,2 μm 25 mm 100 pièces
11765305 0,2 μm 47 mm 100 pièces
11775305 0,45 μm 25 mm 100 pièces
11785305 0,45 μm 47 mm 100 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 11755305
Discount Lab Supplies
Utilisez le code promo 28170
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 21-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les membranes en PES Fisherbrand™ sont dotées d’une structure de pores hautement asymétrique qui offre une capacité de charge efficace et un débit élevé.
  • La structure de pores hautement asymétrique offre une capacité de charge efficace et un débit élevé
  • Hydrophiles et fabriquées avec un polymère de polyéthersulfone
  • Conçues pour éliminer les particules lors d’une filtration générale
  • Les caractéristiques de faible liaison proétique et médicamenteuse les rendent parfaitement adaptées aux applications des sciences de la vie
Spécification
Autoclavable Oui
Point à bulle 3.4bar
Couleur blanc
Matériau PES
Porosité 0,2 μm
Stérilité Non stérile
Débit 30 ml/min/cm2
À utiliser avec (application) Filtration de réactifs chimiques spéciaux, de liquides à haute température, filtration de réactifs chimiques spéciaux, de liquides à haute température, filtration de médicaments
Hydrophobicité Hydrophile
Quantité 100/paquet
Type Disque uni
Mouillabilité Oui
Diamètre (impériale) 0,98 in
Diamètre (métrique) 25 mm