Learn More
Fisherbrand™ Membranes en PES
Product Code. 11785305 Shop All Fisherbrand Traceable Products
Change view
Click to view available options
Porosité:
0,2 μm
0,45 μm
Diamètre (métrique):
25 mm
25 mm
47 mm
Unit Size:
100 pièces
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Porosité Diamètre (métrique) Unit Size
11785305 0,45 μm 47 mm 100 pièces
11755305 0,2 μm 25 mm 100 pièces
11765305 0,2 μm 47 mm 100 pièces
11775305 0,45 μm 25 mm 100 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Product Code. 11785305
En stock
Add to basket
Edge
Add to basket
Les membranes en PES Fisherbrand™ sont dotées d’une structure de pores hautement asymétrique qui offre une capacité de charge efficace et un débit élevé.
  • La structure de pores hautement asymétrique offre une capacité de charge efficace et un débit élevé
  • Hydrophiles et fabriquées avec un polymère de polyéthersulfone
  • Conçues pour éliminer les particules lors d’une filtration générale
  • Les caractéristiques de faible liaison proétique et médicamenteuse les rendent parfaitement adaptées aux applications des sciences de la vie
Specifications
Autoclavable Oui
Point à bulle 2.7bar
Couleur blanc
Matériau PES
Porosité 0,45 μm
Stérilité Non stérile
Débit 21 ml/min/cm2
À utiliser avec (application) Filtration de réactifs chimiques spéciaux, de liquides à haute température, filtration de réactifs chimiques spéciaux, de liquides à haute température, filtration de médicaments
Débit de gaz 16 L/min./cm2
Hydrophobicité Hydrophile
Quantité 100/paquet
Type Disque uni
Mouillabilité Oui
Diamètre (métrique) 47 mm