Learn More
Fisherbrand™ Polyéthylène, jerrican à col étroit
Code produit 11507443 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Nb par paquet:
1 de chaque
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Nb par paquet Conditionnement
11507443 1 de chaque 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11507443
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    28.95€
    4.64€ / 1 pièces
    Économisez 24.31€
    83% de réduction
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Matériau du bouchon : Polyéthylène
  • Jerrican en PE translucide avec bouchon en PE
Spécification
Capacité (métrique) 2500 ml
Couleur de bouchon Translucide
Joint de fermeture Polyéthylène
Matériau du bouchon Polyéthylène
Type de bouchon Altérer
Diamètre (métrique) intérieur de col 150 mm
Matériau Polyéthylène
Type de goulot Étroit
Nb par paquet 1 de chaque