Spécification
| Capacité (métrique) | 1000 ml |
| Couleur de bouchon | Translucide |
| Joint de fermeture | Polyéthylène |
| Matériau du bouchon | Polyéthylène |
| Type de bouchon | Altérer |
| Diamètre (métrique) intérieur de col | 125 mm |
| Matériau | Polyéthylène |
| Type de goulot | Étroit |
| Nb par paquet | 1 de chaque |