Learn More
Medline™ Pipettes Pasteur en polyéthylène
Code produit 12827625
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
23 mL
Conditionnement:
100 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Conditionnement
12827625 23 mL 100 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12827625 Fournisseur Medline™ Code fournisseur 200060
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Utilisez ces pipettes pour un grand nombre d’applications de manipulation de liquides. Les pipettes Pasteur en PE Medline™ sont en PE transparent, inerte et basse intensité.
  • Non stérile
  • Graduées de 0,5 ml à 5 ml 
  • Tolérance volumétrique : ± 10%
Spécification
Diamètre (métrique) externe 9 mm
Matériau Polyéthylène
Stérilité Non stérile
Quantité 100/paquet
Type de la partie supérieure En forme de bulbe
Couleur Transparent
Volume (métrique) 23 mL
Longueur (métrique) 300 mm
Type Pipette Pasteur
Jetable Usage unique