Learn More
Fisherbrand™ Bouchons poussoirs en polyéthylène pour flacons d’échantillonnage en verre
Code produit 15364789 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Taille du bouchon:
8 mm
10 mm
22 mm
Conditionnement:
300 pièces
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Taille du bouchon Conditionnement
15364789 8 mm 300 pièces
15354789 22 mm 300 pièces
15374789 10 mm 300 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Vous ne pouvez commander que dans la limite du stock disponible. Lorsqu'un article alternatif a \u00E9t\u00E9 identifi\u00E9, il est indiqu\u00E9 ci-dessous
Code produit 15364789
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Vous ne pouvez commander que dans la limite du stock disponible. Lorsqu'un article alternatif a \u00E9t\u00E9 identifi\u00E9, il est indiqu\u00E9 ci-dessous
S’insèrent fermement sur le col pour fermer hermétiquement les flacons de prélèvement en verre. Les bouchons à pression en PE Fisherbrand™ pour flacons de prélèvement en verre sont disponibles dans de nombreuses tailles spécifiquement conçues pour une utilisation avec les flacons de prélèvement en verre Fisherbrand™ à bouchon à pression.
  • Spécialement conçus pour une utilisation avec les flacons d’échantillonnage en verre avec bouchon poussoirs Fisherbrand™
  • Structure en polyéthylène, couleur naturelle
  • Disponibles en plusieurs tailles pour répondre aux spécifications en matière de flacons
  • Les flacons d’échantillonnage à bouchon poussoir conviennent aux applications de milieu, diagnostic, stockage, affichage et prélèvement d’échantillons
Spécification
Couleur Naturel
Matériau PE
Type de bouchon Bouchon poussoir
Taille du bouchon 8 mm