Learn More
Fisherbrand™ Bouchons poussoirs en polyéthylène pour flacons d’échantillonnage en verre
Code produit 15374789 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Taille du bouchon:
8 mm
10 mm
22 mm
Conditionnement:
300 pièces
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Taille du bouchon Conditionnement
15374789 10 mm 300 pièces
15354789 22 mm 300 pièces
15364789 8 mm 300 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Vous ne pouvez commander que dans la limite du stock disponible. Lorsqu'un article alternatif a \u00E9t\u00E9 identifi\u00E9, il est indiqu\u00E9 ci-dessous
Code produit 15374789
Outlet Corner
Utilisez le code promo 28080
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Vous ne pouvez commander que dans la limite du stock disponible. Lorsqu'un article alternatif a \u00E9t\u00E9 identifi\u00E9, il est indiqu\u00E9 ci-dessous
S’insèrent fermement sur le col pour fermer hermétiquement les flacons de prélèvement en verre. Les bouchons à pression en PE Fisherbrand™ pour flacons de prélèvement en verre sont disponibles dans de nombreuses tailles spécifiquement conçues pour une utilisation avec les flacons de prélèvement en verre Fisherbrand™ à bouchon à pression.
  • Spécialement conçus pour une utilisation avec les flacons d’échantillonnage en verre avec bouchon poussoirs Fisherbrand™
  • Structure en polyéthylène, couleur naturelle
  • Disponibles en plusieurs tailles pour répondre aux spécifications en matière de flacons
  • Les flacons d’échantillonnage à bouchon poussoir conviennent aux applications de milieu, diagnostic, stockage, affichage et prélèvement d’échantillons
Spécification
Couleur Naturel
Matériau PE
Type de bouchon Bouchon poussoir
Taille du bouchon 10 mm