Learn More
Kartell™ Tubes d’échantillonnage en polyéthylène
Description
- Récipients à usage général avec couvercles à charnière à pousser
- Fond plat, léger et incassable
- Épaisseur de paroi d’environ 1 mm
- Adapté aux denrées alimentaires
Spécification
Spécification
| Diamètre (métrique) interne | 14 mm |
| Matériau | Polyéthylène |
| Volume (métrique) | 2.5 ml |
| À utiliser avec (application) | Peuvent être utilisés comme récipients de pesage, adaptés aux denrées alimentaires |
| Nbre par carton | 100 |
| Nb par paquet | 1 |
| Type de base | Fond plat |
| Quantité | 100 paquet |
| Hauteur (métrique) | 31,5 mm |
| Type de produit | Tube |