Learn More
Kartell™ Tubes d’échantillonnage en polyéthylène
Code produit p-8000311
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
2.5 ml
5 ml
8 ml
Hauteur (métrique):
31,5 mm
50 mm
57,6 mm
Diamètre (métrique) interne:
5 mm
14 mm
17,2 mm
Conditionnement:
100 pièces
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Hauteur (métrique) Diamètre (métrique) interne Conditionnement
10536391 2.5 ml 31,5 mm 14 mm 100 pièces
10737152 5 ml 50 mm 5 mm 100 pièces
10622132 8 ml 57,6 mm 17,2 mm 100 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10536391 Fournisseur Kartell™ Code fournisseur 0073100
Ajouter au panier
Ajouter au panier
En PE léger et incassable. Kartell™ Les tubes à échantillons en polyéthylène peuvent être utilisés comme récipients de pesée.
  • Récipients à usage général avec couvercles à charnière à pousser
  • Fond plat, léger et incassable
  • Épaisseur de paroi d’environ 1 mm
  • Adapté aux denrées alimentaires
Spécification
Diamètre (métrique) interne 14 mm
Matériau Polyéthylène
Volume (métrique) 2.5 ml
À utiliser avec (application) Peuvent être utilisés comme récipients de pesage, adaptés aux denrées alimentaires
Nbre par carton 100
Nb par paquet 1
Type de base Fond plat
Quantité 100 paquet
Hauteur (métrique) 31,5 mm
Type de produit Tube