Learn More
GUERIN PLASTIQUES Manchons en PE
Code produit 11856543
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
0.1 mm d’épaisseur x 100 mm de largeur
0.1 mm d’épaisseur x 120 mm de largeur
0.1 mm d’épaisseur x 140 mm de largeur
0.1 mm d’épaisseur x 180 mm de largeur
0.1 mm d’épaisseur x 200 mm de largeur
0.1 mm d’épaisseur x 250 mm de largeur
0.1 mm d’épaisseur x 300 mm de largeur
0.1 mm d’épaisseur x 350 mm de largeur
0.1 mm d’épaisseur x 55 mm de largeur
0.1 mm d’épaisseur x 64 mm de largeur
Conditionnement:
1 pièce
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions Conditionnement
11856543 0.1 mm d’épaisseur x 350 mm de largeur 1 pièce
11836523 0.1 mm d’épaisseur x 100 mm de largeur 1 pièce
11806523 0.1 mm d’épaisseur x 100 mm de largeur 1 pièce
11856523 0.1 mm d’épaisseur x 200 mm de largeur 1 pièce
11846543 0.1 mm d’épaisseur x 300 mm de largeur 1 pièce
11866523 0.1 mm d’épaisseur x 250 mm de largeur 1 pièce
11816523 0.1 mm d’épaisseur x 120 mm de largeur 1 pièce
11826523 0.1 mm d’épaisseur x 140 mm de largeur 1 pièce
11846523 0.1 mm d’épaisseur x 180 mm de largeur 1 pièce
11816503 0.1 mm d’épaisseur x 55 mm de largeur 1 pièce
11896513 0.1 mm d’épaisseur x 64 mm de largeur 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Code produit 11856543 Fournisseur GUERIN PLASTIQUES Code fournisseur 50162
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
À utiliser dans les applications de transformation d’aliments et générales. Les manchons en PE GUERIN PLASTIQUES sont en PE transparent d’une épaisseur de 0,1 mm.
  • Longueur totale de 350 m
  • Disponibles en plusieurs largeurs
Spécification
Quantité 1/Paquet
Type Manchon
Matériau Polyéthylène
À utiliser avec (équipement) Food Quality
Longueur (métrique) 350 m
Dimensions 0.1 mm d’épaisseur x 350 mm de largeur