Learn More
- Home
- Products
- Flacons, récipients et bidons
- Flacons
- Flacons en plastique carrés
- Kautex™ Flacons carrés à col large en PEHD
Kautex™ Flacons carrés à col large en PEHD
Code produit 10084181
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
50 ml
100 ml
250 ml
350 ml
500 ml
750 ml
1000 ml
1500 ml
2 500 ml
4000 ml
Couleur:
Blanc
Naturel
Diamètre (métrique) intérieur de col:
21,4mm
24 mm
35 mm
42,5mm
42.5 mm
68,5 mm
68,5mm
Conditionnement:
1 pièce
15 pièces
190 pièces
42 pièces
700 pièces
81 pièces
90 pièces
25 product options available for selection
| Code produit | Capacité (métrique) | Couleur | Diamètre (métrique) intérieur de col | Conditionnement |
|---|---|---|---|---|
| 10084181 | 2 500 ml | Naturel | 68,5 mm | 1 pièce |
| 10462121 | 50 ml | Blanc | 21,4mm | 1 pièce |
| 17808187 | 50 ml | Blanc | 21,4mm | 700 pièces |
| 10207860 | 50 ml | Naturel | 21,4mm | 1 pièce |
| 17898157 | 50 ml | Naturel | 21,4mm | 700 pièces |
| 10400162 | 100 ml | Naturel | 24 mm | 1 pièce |
| 10587282 | 100 ml | Blanc | 24 mm | 1 pièce |
| 10024760 | 250 ml | Blanc | 35 mm | 1 pièce |
| 10032471 | 250 ml | Naturel | 35 mm | 1 pièce |
| 10430431 | 350 ml | Naturel | 35 mm | 1 pièce |
| 17868147 | 350 ml | Naturel | 35 mm | 190 pièces |
| 10798592 | 500 ml | Naturel | 42,5mm | 1 pièce |
| 10753141 | 500 ml | Blanc | 42,5mm | 1 pièce |
| 15971431 | 750 ml | Blanc | 42.5 mm | 90 pièces |
| 10471181 | 750 ml | Naturel | 42,5mm | 90 pièces |
| 15911421 | 750 ml | Naturel | 42,5mm | 90 pièces |
| 10268060 | 1000 ml | Blanc | 42,5mm | - |
| 15981431 | 1000 ml | Blanc | 42,5mm | 81 pièces |
| 10733491 | 1000 ml | Naturel | 42,5mm | 1 pièce |
| 10452701 | 1500 ml | Blanc | 68,5mm | - |
| 15991431 | 1500 ml | Blanc | 68,5mm | 42 pièces |
| 10609522 | 1500 ml | Naturel | 68,5mm | 1 pièce |
| 10014540 | 4000 ml | Blanc | 68,5mm | 1 pièce |
| 15911441 | 4000 ml | Blanc | 68,5mm | 15 pièces |
| 10764483 | 4000 ml | Naturel | 68,5mm | 1 pièce |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 25 options available.
Code produit
10084181
Fournisseur
Kautex™
Code fournisseur
2000071143
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
Nos meilleures ventes. Vos méga économies.
Utilisez le code promo 27997
Utilisez le code promo 27997
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible
Connectez-vous pour voir le stock disponible
Ajouter au panier
3.48 EUR valable jusqu'au 2026-11-30
MEILLEUR PRIX promo! Utilisez le code promo "27997" pour bénéficier de cette offre.
MEILLEUR PRIX promo! Utilisez le code promo "27997" pour bénéficier de cette offre.
Ajouter au panier
Description
- L’ouverture à col large facilite le remplissage et le nettoyage
- La forme carrée permet de gagner de l’espace de rangement
- Inclut une zone d’écriture encastrée
- Idéal pour les liquides, les pâtes et les granulés
- Trois types de bouchons disponibles séparément
- La plupart des formats sont homologués ONU pour les solides avec les bouchons associés (n'inclut pas les bouteilles de 50 ou 350 mL).
- À utiliser pour l’emballage, l’envoi d’échantillons, le transport, le stockage
- Étanche
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 2 500 ml |
| Couleur | Naturel |
| Diamètre (métrique) intérieur de col | 68,5 mm |
| À utiliser avec (application) | Emballage, envoi d'échantillons, transport, stockage |
| Matériau | PEHD |
| D.I. du col (métrique) | 68,5 mm |
| Largeur (métrique) | 122 mm |
| Closure Included | Non |
| Hauteur (métrique) | 260 mm |
| Forme | Carré |
| Certifications/Conformité | UN 3H1/X5/S |
| Type de produit | Flacon à col large |
| Afficher plus Afficher moins |