Learn More
Kautex™ Cuves à col large en PE
Code produit 10370691
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
100 ml
250 ml
500 ml
750 ml
1000 ml
1500 ml
2000 ml
Diamètre (métrique) intérieur de col:
31 mm
41 mm
53 mm
67 mm
Conditionnement:
1 pièce
108 pièces
48 pièces
700 pièces
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Diamètre (métrique) intérieur de col Conditionnement
10370691 2000 ml 67 mm 1 pièce
10430211 100 ml 31 mm 1 pièce
17888117 100 ml 31 mm 700 pièces
10490781 250 ml 41 mm 1 pièce
10208850 500 ml 53 mm 1 pièce
10606741 750 ml 53 mm 1 pièce
17828117 750 ml 53 mm 108 pièces
10400981 1000 ml 67 mm 1 pièce
15991391 1500 ml 67 mm 48 pièces
10400791 1500 ml 67 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Code produit 10370691 Fournisseur Kautex™ Code fournisseur 2000071066
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6.00€
    5.09€ / 1 pièces
    Économisez 0.91€
    15% de réduction
Expédition estimée: 02-12-2026
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Fabriqués en PEHD pour une solidité et une durabilité. Les cuves à col large en polyéthylène Kautex™ fournissent des ouvertures de remplissage facile afin de minimiser les déchets.
  • Ronde, robuste, facile à nettoyer et étanche
  • Particulièrement adaptés au stockage, au transport ou à l’élimination de matières en poudre ou en granulés
  • Bouchons non fournis
Applications :
  • emballage
  • fonction de distribution
  • envoi d’échantillons
  • expédition
  • transport
  • stockage
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (métrique) 2000 ml
Couleur Naturel
Diamètre (métrique) intérieur de col 67 mm
À utiliser avec (application) Conditionnement, distribution, envoi d'échantillons, expédition, stockage
Matériau PEHD
Nbre par carton 40/boîte
Closure Included Non
Hauteur (métrique) 126 x 192 mm
Forme Rond
Type de produit Récipient de stockage