Learn More
Macherey-Nagel™ Couches de silice standard SIL G sur feuilles de polyester Polygram™
Code produit 10364501 Tous les produits Macherey-Nagel Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (L x l):
20 x 20 cm
25 x 75 mm
40 x 20 cm
4 x 8 cm
500 x 20 cm
5 x 20 cm
Conditionnement:
1 pièce
200 pièces
25 pièces
50 pièces
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions (L x l) Conditionnement
10364501 4 x 8 cm 50 pièces
10441193 20 x 20 cm 25 pièces
10515751 500 x 20 cm -
10640493 5 x 20 cm 50 pièces
12864491 25 x 75 mm 200 pièces
10516721 40 x 20 cm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 10364501 Fournisseur Macherey-Nagel™ Code fournisseur 805021
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Séparez les mélanges non volatils avec ces couches de silice standard non modifiées pour CCM (chromatographie sur couche mince). Les couches de silice standard SIL G sur feuilles de polyester Polygram™ sont disponibles dans différentes tailles. Sélectionnez un indicateur fluorescent et choisissez parmi les différents formats.
Séparez les mélanges non volatils avec ces couches de silice standard non modifiées pour CCM (chromatographie sur couche mince). Les couches de silice standard SIL G sur feuilles de polyester Polygram™ sont disponibles dans différentes tailles. Sélectionnez un indicateur fluorescent et choisissez parmi les différents formats.
Feuilles de polyester Polygram™ pour CCM
  • Plaques pré-enduites prêtes à l’emploi
  • Large gamme de tailles de plaques, de revêtements de surface et de renforcements
Absorbant
  • Silice 60
  • Surface spécifique (BET) ∼500 m2/g
  • Taille moyenne des pores de 60 Å
  • Volume spécifique des pores de 0,75 ml/g,
  • Granulométrie de 5 – 17 µm
  • Qualité standard
Épaisseur
  • Pour plaques analytiques de 0,25 mm
  • Pour plaques préparatives de 0,5 et 1 mm
  • Pour les couches préparatives de 2 mm, un matériau légèrement plus grossier est utilisé.
Indicateurs
  • Silicate de zinc activé au manganèse avec fluorescence verte pour les UV à ondes courtes (254 nm)
  • Pigment fluorescent inorganique spécial avec fluorescence bleue pour UV à ondes longues (366 nm)
Liants
  • Produits hautement polymériques, stables dans presque tous les solvants organiques et résistant aux réactifs de visualisation agressifs
Spécification
Porosité 60 Å
Quantité 50/boîte
Type Feuille de polyester
Indicateur fluorescent UV254
Volume des pores 0,75 ml/g
Épaisseur (métrique) 0,2 mm
Dimensions (L x l) 4 x 8 cm