Learn More
Macherey-Nagel™ Couches de silice standard SIL G sur feuilles de polyester Polygram™
Shop All Macherey-Nagel ProductsDescription
Séparez les mélanges non volatils avec ces couches de silice standard non modifiées pour CCM (chromatographie sur couche mince). Les couches de silice standard SIL G sur feuilles de polyester Polygram™ sont disponibles dans différentes tailles. Sélectionnez un indicateur fluorescent et choisissez parmi les différents formats.
Feuilles de polyester Polygram™ pour CCM
- Plaques pré-enduites prêtes à l’emploi
- Large gamme de tailles de plaques, de revêtements de surface et de renforcements
- Silice 60
- Surface spécifique (BET) ∼ 500 m2/g
- Taille des pores moyenne de 60 Å
- Volume spécifique des pores de 0,75 ml/g,
- Granulométrie de 5 – 17 μm
- Qualité standard
- Pour plaques analytique de 0,25 mm
- Pour plaques préparatives de 0,5 et 1 mm
- Pour les couches préparatives de 2 mm, un matériau légèrement plus grossier est utilisé
- Silicate de zinc activé au manganèse avec fluorescence verte pour les UV à ondes courtes (254 nm)
- Pigment fluorescent inorganique spécial avec fluorescence bleue pour UV à ondes longues (366 nm)
- Produits hautement polymériques, stables dans presque tous les solvants organiques et résistant aux réactifs de visualisation agressifs
Specifications
Specifications
| Matière absorbante | Polyester |
| Matériau | Gel de silice non modifié (SiOH) |
| Granulométrie | 5 à 17 μm |
| Porosité | 60 Å |
| Quantité | 25/Bte |
| Type | Feuille de polyester |
| Indicateur fluorescent | UV254 |
| Volume des pores | 0,75 ml/g |
| Adsorbant | Gel de silice non modifié (SiOH) |
| Épaisseur (métrique) | 0,2 mm |
| Show More |