Learn More
3M™ Ruban isolant en film polyimide 1205
Code produit 17815737 Tous les produits 3M Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (L x l):
33 m x 19 mm
Conditionnement:
1 rouleau
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions (L x l) Conditionnement
17815737 33 m x 19 mm 1 rouleau
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17815737 Fournisseur 3M™ Code fournisseur 7100116876
Rendez le laboratoire plus sûr et plus efficace
Utilisez le code promo 28026
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Ce ruban isolant à support en film de polyimide est ignifugé et convient aux applications nécessitant un matériau isolant mince pour l'enroulement de transformateurs, de condensateurs et de faisceaux de câbles.
  • Avec un adhésif acrylique sensible à la pression offrant une adhérence optimale
  • Conçu pour l'ancrage des câbles et des borniers
  • Idéal pour une utilisation comme ruban de masquage pour soudure à la vague dans l'assemblage de circuits imprimés
  • Le ruban ignifuge est très résistant à la chaleur et aux solvants.
  • Résiste aux variations de température sans perte de propriétés électriques ni de résistance à la traction
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité Reconocido por UL, RoHS 2011/65/EU
Type d’adhésif Acrylique
Couleur Ambré
Format Ruban adhésif
Matériau PI
Type de produit Ruban adhésif
Modèle 1205
Plage de températures (impériale) -40 °F à +311 °F
Plage de températures (métrique) -40 °C à +155 °C
Dimensions (L x l) 33 m x 19 mm
Longueur (impériale) 1,3 in
Largeur (impériale) 0,75 in
Largeur (métrique) 19.05 mm