Learn More
Micronova™ Lingette nettoyante irradiée MittWipe Micronova PolyMitt™
BIOPHARMA
Code produit 13137756 Tous les produits Micronova Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Matériau:
Polyester à mailles lisses, mousse d'uréthane simple face
Polyester à mailles lisses, mousse d'uréthane épaisse double face
Conditionnement:
24 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Matériau Conditionnement
13137756 Polyester à mailles lisses, mousse d'uréthane épaisse double face 24 pièces
13177746 Polyester à mailles lisses, mousse d'uréthane simple face 24 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 13137756 Fournisseur Micronova™ Code fournisseur MWD611IR
 Article restreint
En stock
Add to basket
Edge
Add to basket
Une lingette nettoyante irradiée qui offre la polyvalence d’une lingette de grande qualité et la commodité et la sécurité d’un gant, pour un nettoyage simplifié autour des zones difficiles à atteindre dans les salles blanches. Disponibles dans une variété
Les lingettes nettoyantes irradiées MittWipes Micronova PolyMitt™ sont de taille standard, et conçues pour s’adapter confortablement sur une main gantée, ce qui facilite le nettoyage autour des chariots, des étagères, des cuves, des tubulures et des autres zones difficiles à nettoyer dans les salles blanches. Irradiation aux rayons gamma pour les zones aseptiques et disponible en tissu polyester lisse ou texturé.
  • Lingette nettoyante durable pour les zones difficiles à nettoyer
  • Lingettes polyvalentes et de grande qualité avec le confort et la sécurité d’un gant
  • Taille unique : s’adaptent confortablement sur une main gantée
  • Conçues pour nettoyer les zones difficiles à atteindre dans les salles blanches
  • Disponibles dans deux tissus pour le nettoyage spécialisé :
    • Le polyester à maille lisse NovaPoly — 100 % assure une excellente dispersion des désinfectants
    • PolySorb — 100 % polyester texturé pour éliminer les résidus et disperser le désinfectant
  • Disponible avec ou sans couche de mousse d’uréthane
  • Compatible avec les désinfectants puissants
  • Irradiation aux rayons gamma pour les zones aseptiques
  • Autoclavables
  • Réutilisable
Specifications
Type de produit Lingettes irradiées pour mitaine
Longueur (impériale) 12 in
Longueur (métrique) 30,5 cm
Largeur (impériale) 12 in
Largeur (métrique) 20,3 cm
Matériau Polyester à mailles lisses, mousse d'uréthane épaisse double face
Autoclavable Autoclavable
Couleur Blanc
Jetable Non
Dimensions (L x l) 30,5 x 20,3 cm (12 x 8 in)
À utiliser avec (application) Lingette nettoyante pour les surfaces de salles blanches et d’environnements contrôlés
Quantité d’emballage 24 Carton
Stérilité Stérile
Instructions d’entretien Instructions de lavage -- L’article peut être lavé et réutilisé. Il faut veiller à éliminer complètement les désinfectants avant de le réutiliser ou de le stériliser à la vapeur. La température de l’eau ou du séchoir ne doit pas dépasser 180°C.