Learn More
Fisherbrand™ Delrin™ Supports pour tubes à essai de taille standard, 72 x 13 mm
Code produit 15350380 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Blanc
Bleu
Jaune
Magenta
Vert
Conditionnement:
1 pièce
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Conditionnement
15350380 Bleu 1 pièce
15380380 Jaune 1 pièce
15340380 Blanc 1 pièce
15360380 Vert 1 pièce
15370380 Magenta 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 15350380
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Moulés en une pièce unique continue. Delrin™ Les supports pour tubes à essai de taille standard, 72 x 13 mm, sont très résistants à la chaleur et aux attaques chimiques.
  • Polyoxyméthylène (POM) renforcé à la fibre de verre Delrin™
  • Offre les résistances chimique et thermique les plus élevées (-40 à +140°C)
  • Ouvertures uniques en forme de goutte pour un meilleur maintien des tubes
  • Autoclavables
  • Coordonnées moulées pour l’orientation du tube
  • Conception stable pour une utilisation en bain-marie
  • Zone de marquage plane pour une meilleure identification
Spécification
Autoclavable Autoclavable
Couleur Bleu
Capacité Tubes (13 mm), Tubes (5 à 10 ml)
Matériau polyéthylène renforcé de fibres de verre
Positions 72
Forme Ouvertures en forme de larme
Empilables Oui, si vide
Stérilité Non stérile
À utiliser avec (équipement) Tubes à essai de 5 à 10 mL
Nbre par carton 1/Cs.
Quantité 8/boîte
Dimensions (L x l x H) 104 x 202 x 59 mm
Longueur (métrique) 104 mm
Longueur (impériale) 4,1 in
Largeur (impériale) 8 in
Hauteur (impériale) 2,3 in
Diamètre (métrique) de l’ouverture 13 mm
Type de produit Rack pour tubes à essai
Étagères Aucune
Hauteur (métrique) 59 mm
Array 6 x 12
Largeur (métrique) 202 mm