Learn More
Fisherbrand™ Delrin™ Supports pour tubes à essai de taille standard, 72 x 13 mm
Code produit 15380380 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Blanc
Bleu
Jaune
Magenta
Vert
Conditionnement:
1 pièce
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Conditionnement
15380380 Jaune 1 pièce
15340380 Blanc 1 pièce
15350380 Bleu 1 pièce
15360380 Vert 1 pièce
15370380 Magenta 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 15380380
Nos meilleures ventes. Vos méga économies.
Utilisez le code promo 27997
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Moulés en une pièce unique continue. Delrin™ Les supports pour tubes à essai de taille standard, 72 x 13 mm, sont très résistants à la chaleur et aux attaques chimiques.
  • Polyoxyméthylène (POM) renforcé à la fibre de verre Delrin™
  • Offre les résistances chimique et thermique les plus élevées (-40 à +140°C)
  • Ouvertures uniques en forme de goutte pour un meilleur maintien des tubes
  • Autoclavables
  • Coordonnées moulées pour l’orientation du tube
  • Conception stable pour une utilisation en bain-marie
  • Zone de marquage plane pour une meilleure identification
Spécification
Autoclavable Autoclavable
Couleur Jaune
Capacité Tubes (5 à 10 ml)
Matériau POM renforcé de fibres de verre
Positions 72
Forme Ouvertures en forme de larme
Empilables Oui, si vide
Stérilité Non stérile
À utiliser avec (équipement) Tubes à essai de 5 à 10 mL
Nbre par carton 1/Cs.
Quantité 8/boîte
Dimensions (L x l x H) 104 x 202 x 59 mm
Longueur (métrique) 104 mm
Longueur (impériale) 4,1 in
Largeur (impériale) 8 in
Hauteur (impériale) 2,3 in
Diamètre (métrique) de l’ouverture 13 mm
Type de produit Portoir pour tubes à essai
Étagères Aucune
Hauteur (métrique) 59 mm
Array 6 x 12
Largeur (métrique) 202 mm