Learn More
Fisherbrand™ Micro-insert en PP de 0,1 ml pour flacon à ouverture large
Product Code. 13455499 Shop All Fisherbrand Traceable Products
Change view
Click to view available options
Comprend:
Micro insert uniquement
Micro-insert avec ressort fixé
Unit Size:
1000 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Comprend Unit Size
13455499 Micro-insert avec ressort fixé 1000 pièces
13445489 Micro insert uniquement 1000 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 13455499
ChemsChrom Mega Deals
Utilisez le code promo 27993
View all promotions
En stock
Add to basket
Add to basket
À utiliser avec des flacons à filetage court
  • Micro-insert en PP 0,1 ml
  • 29 x 6 mm
  • Transparent
  • supérieur de 10 mm
  • Avec lignes de remplissage
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Description Micro-insert avec ressort fixé
Couleur Concluant
Diamètre (métrique) externe 6 mm
Matériau Polypropylène
Volume (métrique) 0,3 ml
À utiliser avec (application) Micro échantillonnage
Comprend Micro-insert avec ressort fixé
Volume (métrique) résiduel <4 μl
Type de base Fond conique
Quantité 10 x 100
Hauteur (métrique) 29 mm