Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Réservoir de réactifs à 12 canaux en PP
Code produit 15565604
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (L x l x H):
12,7 x 5,8 x 3,2cm (5 x 2,25 x 1,25 po.)
Conditionnement:
8 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions (L x l x H) Conditionnement
15565604 12,7 x 5,8 x 3,2cm (5 x 2,25 x 1,25 po.) 8 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15565604 Fournisseur Bel-Art™ SP Scienceware™ Code fournisseur F378801200
Économisez jusqu’à 60% sur la microbiologie
Utilisez le code promo 28004
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 17-02-2027
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les puits en V du réservoir de réactif à 12 canaux en PP minimisent les déchets en permettant un retrait complet de l’échantillon
  • Chaque canal contient 5 ml ; Numéroté pour faciliter la dilution de série
  • Structure en PP résistant aux produits chimiques ; Couvercle de protection inclus
  • Peut être utilisé avec des pipettes monocanal ou à 8 ou 12 canaux
  • Le profil large renforce la stabilité ; Mesure 12,7 x 5,8 cm (5 x 2,25 po.) (L x l)
  • Scellé et stérilisé individuellement
  • Autoclavables à 121°C (250°F).
Spécification
Couleur blanc
Capacité (métrique) 60 ml
Dimensions (L x l x H) 12,7 x 5,8 x 3,2cm (5 x 2,25 x 1,25 po.)
Matériau Polypropylène
Stérilité Stérile
Type Réservoir de réactif
Autoclavable Autoclavables
Forme du fond Plat