Learn More
Fisherbrand™ Pipettes Pasteur-plast
Code produit 11577722 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
1 mL
Conditionnement:
500 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Conditionnement
11577722 1 mL 500 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11577722
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Utilisez ces pipettes pour une manipulation simple et en toute sécurité des liquides.Les pipettes Fisherbrand™ Pasteur-plast sont inertes aux liquides biologiques et à la plupart des acides.La faible affinité de la surface réduit la perte de cellule
La contamination croisée et le transfert ne peuvent tout simplement pas se produire pour que les nettoyages fastidieux soient inutiles.Par ailleurs, le verre ne risque pas de se briser, ce qui écarte tout risque de fuite de matières infectieuses.
  • Nouvelle ampoule souple et élastique
  • Incassable – cela réduit le risque de blessure à cause du verre
  • Orifice ébavuré pour une distribution nette, propre et précise
  • Graduations externes en relief
  • Stérilisées au gaz et conditionnées individuellement
  • Sans ESB, peut être utilisée pour les aliments
Spécification
Matériau Polypropylène
Stérilité Non stérile
À utiliser avec (application) Analyse alimentaire
Comprend Pointe d’aspiration capillaire
Quantité 500/boîte
Volume (métrique) 1 mL
Longueur (métrique) 150 mm
Type Pipette Pasteur