Learn More
Fisherbrand™ Boîte d’expédition pour 2 lames en polypropylène
Code produit 11755088 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité de lame:
2
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité de lame
11755088 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11755088
Offres Spotlight
Utilisez le code promo 28038
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Stockez ou expédiez deux lames standard en toute confiance. L'enveloppe coulissante à 2 compartiments en polypropylène possède des fentes côte à côte dans une coque robuste en polypropylène. Les grands clips à fixation facile assurent un stockage en toute sécurité. Jetable.
  • Les protecteurs peuvent contenir deux lames standard : 1 x 3 in ou 25 x 75 mm
  • Les couvercles à clipser larges et faciles garantissent que les lames restent en toute sécurité dans la boîte d’expédition
  • Les lames sont placées à plat dans des canaux séparés pour éviter le contact ou le déplacement des lames
  • 25 enveloppes jetables par paquet
Spécification
Type Boîte d’expédition pour lames
Capacité de lame 2
Couleur Naturel
L’appareil peut contenir Lames
À utiliser avec (équipement) Lames de microscope standard
Hauteur (impériale) 0,2 in
Hauteur (métrique) 5 mm
Longueur (impériale) 3,7 in
Longueur (métrique) 93 mm
Matériau Polypropylène
Largeur (impériale) 2,7 in
Largeur (métrique) 68 mm