Learn More
BRAND™ Bécher à urine, PP, avec bouchon à vis PE, CE-IVD
Code produit 10583872 Tous les produits Brand Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur de bouchon:
Jaune
Vert
Stérilité:
Non stérile
Stérile
Conditionnement:
1000 pièces
240 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur de bouchon Stérilité Conditionnement
10583872 Jaune Stérile 240 pièces
10218361 Vert Non stérile 1000 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10583872 Fournisseur BRAND™ Code fournisseur 758910
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    324.57€
    177.10€ / 240 pièces
    Économisez 147.47€
    45% de réduction
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Fabriqué en polypropylène avec un bouchon en polyéthylène. BRAND™ Les gobelets à urine avec bouchon à vis sont spécialement conçus pour la collecte et le confinement hygiéniques de l'urine. Versions stériles ou non stériles disponibles. Marquage CE conformément à la directive européenne IVDR 2017/746.
  • PP, bouchon à vis PE. 
  • Pour une manipulation hygiénique des échantillons d'urine. 
  • Marquage CE conformément à la directive européenne IVDR 2017/746
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Bécher à urine
Couleur de bouchon Jaune
Type de bouchon Bouchon à vis
Graduated Oui
Matériau Polypropylène
Stérilité Stérile
Matériau du bouchon Polyéthylène
Couleur Transparent
À utiliser avec (application) Manipulation hygiénique d’échantillons d’urine
Hauteur (métrique) 75 mm
Nb par paquet 240/paquet
Volume (métrique) 100 mL