Learn More
Kartell™ Plateaux d’entrée
Code produit 11311215
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (L x l x H):
Intérieure : 510 x 345 x 110 mm ; extérieur : 510 x 350 x 105 mm
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions (L x l x H) Conditionnement
11311215 Intérieure : 510 x 345 x 110 mm ; extérieur : 510 x 350 x 105 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11311215 Fournisseur Kartell™ Code fournisseur 0054800
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Fabriqués avec du PP pour offrir une grande résistance et une véritable durabilité. Les plateaux d’entrée Kartell™ sont autoclavables et utiles pour contenir des flacons de différentes tailles sur une paillasse.
  • Solide, robuste, à usage multiple
  • 12Plateau autoclavable L pour différentes utilisations
  • Le corps en polypropylène moulé de 2 mm possède des rainures de renforcement au niveau du rebord pour assurer une plus grande résistance
  • Ne se tordra pas lors de son transport
  • Peut contenir des flacons de 18 x 500 ml ou 12 x 1 L
Spécification
Capacité (métrique) 12 L
Dimensions (L x l x H) Intérieure : 510 x 345 x 110 mm ; extérieur : 510 x 350 x 105 mm
Couleur Blanc
Hauteur (métrique) 110 mm (intérieur), 105 mm (extérieur)
Longueur (métrique) 345 mm (intérieur), 510 mm (extérieur)
Matériau Polypropylène
Type Plateau
Largeur (métrique) 510 mm (intérieur), 350 mm (extérieur)
Comprend Renforcement des nervures
Nb par paquet 1 pièce
Forme Rectangulaires