Learn More
Fisherbrand™ Flacons Bijou avec bouchon en PP
Code produit 14803562 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1715/boîte
245/boîte
Conditionnement:
1715 pièces
245 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
14803562 245/boîte 245 pièces
14813562 1715/boîte 1715 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 14803562
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Fabriqués en verre sodocalcique de type III avec un bouchon en PP. Les flacons Bijou Fisherbrand™ avec bouchon en PP conviennent aux applications diagnostiques, de prélèvement d’échantillons et de milieux de culture.
  • Verre sodocalcique de type III
  • Bouchon à vis en Polypropylène
  • Flacon coloré transparent
  • Col vissant fileté
  • Autoclavable
Spécification
Couleur Concluant
Diamètre (métrique) externe 20 mm
Matériau Verre sodocalcique (type 3)
Volume (métrique) 7 ml
À utiliser avec (application) Convient aux applications diagnostiques, de prélèvement d’échantillons et de milieux de culture
Type de goulot À vis
Modèle Tubulaire
Type de filetage À vis
Matériau du bouchon Polypropylène
Type de bouchon Bouchon à vis
Quantité 245/boîte
Taille du bouchon 18 mm
Autoclavable Autoclavable
Hauteur (métrique) 43 mm
Type de produit Flacon Bijou