Learn More
Buerkle™ Porte-flacons pour tiges télescopiques Buerkle™
Code produit 10333921 Tous les produits Bürkle Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
750 ml
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
10333921 750 ml 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10333921 Fournisseur Buerkle™ Code fournisseur 53544100
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Contient toutes les bouteilles jusqu’à 88 mm (dia.). Les flacons en plastique, en verre ou en métal peuvent ainsi être remplis de manière sécurisée. Angle réglable jusqu’à 90°.
  • Avec sangle de serrage rapide universelle
  • Polypropylène/PA
  • Pour l’industrie et le traitement des eaux
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Échantillonneur d’eau
Matériau Polypropylène, polyamide
Autoclavable Not Autoclavable
Comprend Sangle de serrage rapide universelle
Capacité (impériale) 25.36 oz.
Capacité (métrique) 750 ml
Diamètre (impériale) externe 4.06 in.
Diamètre (métrique) externe 103 mm