Learn More
Fisherbrand™ Tubes à centrifuger en PP
Code produit 11829650 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
50 mL
Conditionnement:
500 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
11829650 50 mL 500 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11829650
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Impression de graduations noires à espacement régulier permettant d’améliorer la lisibilité sans perdre en précision. Les tubes à centrifuger en PP Fisherbrand™ offrent une résistance chimique et une tolérance à la FCR élevées.
  • Grande zone de marquage blanche facilitant le marquage des échantillons
  • Bouchon à joint bleu disponible avec une conception filetée à double extrémité offrant une étanchéité sûre
  • Conditionnés en pochettes, 25/pochette
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité 95 kPa
Couleur de bouchon Bleu
Capacité (métrique) 50 mL
Matériau Polypropylène
Conditionnement 25/pochette ; boîte de 500
Stérilité Non stérile
Type de bouchon Fiche
Type de produit Tube à centrifuger
À utiliser avec (application) Centrifugation