Learn More
Beschreibung
Fabriqués en PP transparent pour une résistance chimique supérieure. Les tubes à centrifuger en PP Corning™ constituent une solution idéale pour les besoins de centrifugation.
- Les tubes à centrifuger Corning sont dotés de graduations imprimées noires et d’une grande pastille de marquage blanche.
- Disponible avec votre choix de styles de bouchons : le bouchon avancé Corning CentriStarTM ou le bouchon original.
- Stériles. Sans RNAse / DNAse.
- Apyrogènes.
- Pression de 95 kPa (14 psi) testée – Bouchon à joint uniquement.
PP = polypropylène, PET = polyéthylène téréphtalate, FCR = force centrifuge relative (x g).
Spezifikation
Spezifikation
| Certifications/Conformité | Sans DNAse ni RNAse |
| Matériau du bouchon | Polyéthylène |
| Couleur de bouchon | Orange |
| Diamètre (impériale) extérieur | 1,2 in |
| Couleur | Transparent |
| Capacité (métrique) | 50 mL |
| Jetable | Oui |
| Matériau | Polypropylène |
| Nbre par carton | 500 |
| Nb par paquet | 25 |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?