Learn More
Haleco™ Feuille absorbante de produits chimiques en polypropylène
Code produit 12636316
Change view
Click to view available options
Dimensions (L x l):
40 x 50 cm
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions (L x l) unitSize
12636316 40 x 50 cm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12636316 Fournisseur Haleco™ Code fournisseur CPA2151H
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Une excellente solution d’absorption pour la plupart des produits chimiques agressifs, y compris les acides, les bases, l’alcool, les cétones et bien plus encore.
  • Fabriqué à 100 % en PP
  • Structure en nid d’abeille pour une meilleure résistance mécanique
  • Double épaisseur
  • Fourni dans une boîte de distribution pour un stockage et une manipulation plus pratiques
  • Incinérable : indice de cendres inférieur à 0,05 %
  • 100 feuilles par boîte
  • Dimensions : 50 x 40 cm
Spécification
Couleur Jaune
Capacité (métrique) 113 L
Matériau Polypropylène
Type Tampon absorbant
À utiliser avec (application) Absorption de liquides dangereux et de produits chimiques tels que les acides, les bases, l’alcool, les cétones, les aromatiques et bien plus encore
Quantité d’emballage 100/carton
Dimensions (L x l) 40 x 50 cm
Poids (métrique) 7,5 kg