Learn More
Greiner Bio-One Sachets transparents de mise au rebut en PP
Code produit 10420722
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique):
500 mm
780 mm
1100 mm
Largeur (métrique):
300 mm
600 mm
700 mm
Capacité (métrique):
10 L
65 L
130 L
Quantité:
350/boîte
500/paquet
Conditionnement:
350 pièces
500 pièces
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) Largeur (métrique) Capacité (métrique) Quantité Conditionnement
10420722 1100 mm 700 mm 130 L 350/boîte 350 pièces
10124581 500 mm 300 mm 10 L 500/paquet 500 pièces
10023281 780 mm 600 mm 65 L 500/paquet 500 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10420722 Fournisseur Greiner Bio-One Code fournisseur 649201
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Fabriqués en film PP pour la stérilisation en autoclave à vapeur. Les sachets Greiner Bio-One™ sont idéals pour l’élimination hygiénique des articles de laboratoire contaminés.
  • Taux de transport d'oxygène de 50 μm feuille PP (+23 °C) : 2380 cm³ /(m² x 24h x barre)
  • Taux de transport de vapeur d'eau de 50 μFeuille PP °m (+23 °C, 85 % d'humidité relative) : 1,54 g/(m²)² x 24h)
  • Disponible sur demande avec mention légale" Risque biologique" si un nombre suffisant est commandé
  • Épaisseur de la feuille : 0,05 mm
  • Autoclavable
    • Autoclaves à vapeur : Max 134 °C, 2 bar/30 min
    • Stérilisateurs à air chaud : Max 140 °C, 120 min
  • Plage de température : 0 °C à 140 °C 
  • Exclusivement destinés à un usage unique
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Autoclavable Autoclavable
Type de bouchon None
Couleur Transparent
Jetable Usage unique
À utiliser avec (application) Idéaux pour l’élimination hygiénique des articles de laboratoire contaminés
Matériau Polypropylène
Stérilité Non-sterile
Quantité 350/boîte
Longueur (impériale) 43.3. in.
Largeur (impériale) 27.6 in.
Type de produit Autoclave Bags
Capacité (métrique) 130 L
Longueur (métrique) 1100 mm
Largeur (métrique) 700 mm
Épaisseur (métrique) 0,05mm