Learn More
Greiner Bio-One Tubes à essai à fond conique en PP
Code produit 10711212
Modifier l'affichage
Click to view available options
Nbre par carton:
300
500
Nb par paquet:
20
25
Conditionnement:
300 pièces
500 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Nbre par carton Nb par paquet Conditionnement
10711212 500 20 500 pièces
10068930 300 25 300 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10711212 Fournisseur Greiner Bio-One Code fournisseur 227261
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    739.50€
    304.00€ / 500 pièces
    Économisez 435.50€
    58% de réduction
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Fabriqués en PP pour offrir une excellente résistance aux produits chimiques et aux températures élevées. Les tubes à essai à fond conique en PP Greiner Bio-One™ conviennent au stockage d’échantillons chimiques et biologiques.
  • Exempte de DNase, de RNase et d’ADN humain détectable
  • Apyrogènes, non cytotoxiques
  • Diamètre : 30mm
  • Volume : 50 ml
  • Bouchon à vis bleu
  • Graduations bleues et zone d’écriture blanche
  • Stérile
  • Usage unique uniquement
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur Naturel
Diamètre (métrique) 30 mm
Couleur de bouchon Bleu
Capacité (métrique) 50 mL
Forme du fond Conique
Matériau Polypropylène
À utiliser avec (application) Matériaux et réactions photosensibles
Nbre par carton 500
Nb par paquet 20
Stérilité Stérile
Graduated Oui
Hauteur (métrique) 115 mm
Type de bouchon Bouchon à vis