Learn More
Corning™ Récipients coniques en polypropylène
Description
- Léger et incassable
- Polypropylène transparent ou blanc (PP)
- Assemblé ou non
Spécification
Spécification
| Graduated | Oui |
| Matériau | Polypropylène |
| Stérilité | Stérile |
| Capacité (impériale) | 33,8 oz. |
| Capacité (métrique) | 1 L |
| Couleur de bouchon | Naturel |
| Type de bouchon | Bouchon à clipser |
| Couleur | Naturel |
| Diamètre (métrique) | 105 mm |
| Hauteur (métrique) | 130 mm |
| Afficher plus |