Learn More
Corning™ Récipients coniques en polypropylène
Code produit 11838992
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
200 ml
400 mL
400 ml
1 L
1 l
Stérilité:
Non stérile
Stérile
Couleur:
Naturel
blanc
Diamètre (métrique):
62 mm
85 mm
105 mm
Conditionnement:
185 pièces
220 pièces
80 pièces
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Stérilité Couleur Diamètre (métrique) Conditionnement
11838992 200 ml Stérile Naturel 62 mm 220 pièces
11765085 200 ml Stérile blanc 85 mm 220 pièces
11713174 400 ml Non stérile Naturel 85 mm 185 pièces
11733174 1 l Stérile blanc 105 mm 80 pièces
11793164 400 mL Stérile Naturel 62 mm 185 pièces
11753174 400 ml Stérile blanc 85 mm 185 pièces
11703164 1 L Stérile Naturel 105 mm 80 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Code produit 11838992 Fournisseur Corning™ Code fournisseur PC200A02
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Outils d’échantillonnage pour le contrôle de la qualité pour la récupération et l’expédition d’échantillons en toute sécurité
  • Léger et incassable
  • Polypropylène transparent ou blanc (PP)
  • Assemblé ou non
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Graduated Oui
Matériau Polypropylène
Stérilité Stérile
Capacité (impériale) 6,7 oz.
Capacité (métrique) 200 ml
Couleur de bouchon Naturel
Type de bouchon Bouchon à clipser
Couleur Naturel
Diamètre (métrique) 62 mm
Hauteur (métrique) 88mm
Quantité 220/boîte