Learn More
Buerkle™ Raccords de réduction pour tuyau en PP
Code produit 10630143 Tous les produits Bürkle Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
À utiliser avec:
Flexible de 4 à 8/8 à 12 mm
Flexible de 8 à 12/12 à 16 mm
Tuyau de 4 à 8/12 à 16 mm
Conditionnement:
10 pièces
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit À utiliser avec Conditionnement
10630143 Tuyau de 4 à 8/12 à 16 mm 10 pièces
10642482 Flexible de 4 à 8/8 à 12 mm 10 pièces
10739792 Flexible de 8 à 12/12 à 16 mm 10 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10630143 Fournisseur Buerkle™ Code fournisseur 87030412
Nos meilleures ventes. Vos méga économies.
Utilisez le code promo 27997
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Utilisez les raccords de réduction pour tuyau en polypropylène Buerkle™ pour établir des connexions entre les tuyaux de différentes tailles.
  • PP
  • Stérilisable
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité Denrées alimentaires de l’UE, RoHS
Autoclavable Autoclavable
Matériau Polypropylène
À utiliser avec Tuyau de 4 à 8/12 à 16 mm
Quantité d’emballage 10/boîte, 10/taille
Couleur blanc
Type de produit Connecteur de réduction pour tuyau