Learn More
Fisherbrand™ Boîtes cryogéniques en PP
Code produit 11856893 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Bleu
Jaune
Naturel
Noir
Rouge
Vert
Capacité:
1 à 2 ml
3 à 5 ml
81 Places
Conditionnement:
5 pièces
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Capacité Conditionnement
11856893 Naturel 1 à 2 ml 5 pièces
11856903 Bleu 1 à 2 ml 5 pièces
11896903 Vert 3 à 5 ml -
11806913 Bleu 3 à 5 ml 5 pièces
11846903 Vert 1 à 2 ml -
11836903 Rouge 1 à 2 ml 5 pièces
11866903 Naturel 3 à 5 ml -
11886903 Rouge 3 à 5 ml 5 pièces
11826903 Jaune 1 à 2 ml 5 pièces
11876903 Jaune 3 à 5 ml 5 pièces
12972141 Noir 81 Places 5 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Code produit 11856893
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    109.00€
    22.31€ / 5 pièces
    Économisez 86.69€
    79% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Utilisez ces boîtes en PP avec séparateurs pour le stockage à ultra-basse température. Les boîtes cryogéniques en PP Fisherbrand™ sont idéales pour le stockage et le transport des échantillons.
  • Autoclavable, résistant à la température de -90 °C à +121 °C
  • Polypropylène de haute qualité
  • Disponible en coloris naturels et ambrés
  • 81 emplacements, grille de 9 x 9, code numérique
  • Charnière robuste avec couvercle clipsable fiable
  • Empilables pour un transport sûr
  • Drainez es alésages en bas pour les liquides de rosée
  • Séparateurs amovibles
  • Peut également être utilisé pour les grands récipients en enlevant les séparateurs Pour le stockage et le transport des échantillons.
Remarque : En raison du verrouillage des charnières et du couvercle, les dimensions extérieures peuvent varier légèrement.
Spécification
Capacité (métrique) 2 ml
Type de bouchon Snap-On couvercle
Couleur Naturel
Matériau Polypropylène
Forme Carré
Type Boîte cryogénique
Capacité 1 à 2 ml
Comprend Identification numérique empilable, couvercle à charnière translucide
Température max. (métrique) 121°C
Température min. (métrique) -90°C
Quantité 5/boîte
Longueur (métrique) 133 mm
Hauteur (métrique) 52 mm
Poids (métrique) 0,8 kg