Description
- Autoclavable, résistant à la température de -90 °C à +121 °C
- Polypropylène de haute qualité
- Disponible en coloris naturels et ambrés
- 81 emplacements, grille de 9 x 9, code numérique
- Charnière robuste avec couvercle clipsable fiable
- Empilables pour un transport sûr
- Drainez es alésages en bas pour les liquides de rosée
- Séparateurs amovibles
- Peut également être utilisé pour les grands récipients en enlevant les séparateurs Pour le stockage et le transport des échantillons.
Remarque : En raison du verrouillage des charnières et du couvercle, les dimensions extérieures peuvent varier légèrement.
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 5 ml |
| Type de bouchon | Snap-On couvercle |
| Couleur | Naturel |
| Matériau | Polypropylène |
| Forme | Carré |
| Type | Boîte cryogénique |
| Capacité | 3 à 5 ml |
| Comprend | Identification numérique empilable, couvercle à charnière translucide |
| Température max. (métrique) | 121°C |
| Température min. (métrique) | -90°C |
| Afficher plus |