Learn More
Fisherbrand™ Cryoboîtes en polypropylène avec couvercle antidérapant
Tous les produits Fisherbrand Traceable ProduitsDescription
- Cryoboîtes avec couvercle coulissant, PP, format 133 x 133 mm
- Polypropylène haute qualité (PP)
- Disponible en coloris naturel et autres
- Les boîtes sont réglables en hauteur
- Les boîtes sont disponibles en 6 couleurs modernes, avec un codage numérique et des évents correspondants pour l’évacuation de l’eau condensée
- La grille 6 x 6 jusqu’à 10 x 10 convient pour 36 à 100 tubes
- Autoclavable, Résistance à une plage de température comprise entre -90° et +121°C
- Grilles disponibles : 6 x 6, 7 x 7, 8 x 8, 9 x 9, 10 x 10
- Avec codage numérique
Spécification
Spécification
| Couleur | Jaune |
| Matériau | Polypropylène |
| Type | Boîte cryogénique |
| Comprend | Avec couvercle coiffant |
| Matrice de tubes | 9 x 9 |
| Longueur (métrique) | 133 mm |
| Largeur (métrique) | 133 mm |
| Hauteur (métrique) | 50 à 75 mm |